Få mere at vide
Calciumiodid, ultratør, 99,99% (metalbaseret)
Beskrivelse
Calciumiodid bruges til fotografering. Det bruges også i kattefoder som en kilde til jod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1100 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Calcium iodide |
| Smeltepunkt | 784 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Lysfølsom |
| Udseende | Off-white til lysegult pulver eller perler |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Tæthed | 3,95 g/cm3 ved 20 °C |
| Vis mere |