Få mere at vide
Calciumiodidhydrat
Artikelnummer. 11319287
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11319287 100 g 100g
11309287 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040136.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 71626-98-7 | CaI2 | 293,89 g/mol
Calciumiodid finder anvendelse i fremstillingen af kompleks, der anvendes til polymerisation og hydroaminering, samt tjener som en matrix for selvlysende materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71626-98-7
Molekylær formel CaI2
Molekylvægt (g/mol) 293.89
MDL nummer MFCD00149622
InChI nøgle UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calciumdiiodid
SMIL [Ca++].[I-].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium iodide hydrate
Smeltepunkt 42 °C (dekomponering)
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Lump
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.55 g/mL
Merck Index 14,1677
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand og alkohol
Formel vægt 293,89 (Vandfri)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium iodide, hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium iodide, hydrate