Få mere at vide
Calciumiodidhydrat, Puratronic™ 99,9965% (metalbaseret)
Description
Calciumiodidhydrat brugt til fotografering. Det bruges også i kattefoder som en kilde til jod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Calcium iodide hydrate |
| Smeltepunkt | 42 °C (dekomponering) |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 2.55 g/mL |
| Merck Index | 14,1677 |
| Opløselighedsinformation | Frit opløselig i vand og alkohol |
| Show More |