Få mere at vide
Calcium iodide, anhydrous, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11348037
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348037 25 g 25g
11358037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022395.14
Request Bulk or Custom Format
Lysfølsom og hygroskopisk
Calciumiodid, vandfrit bruges som lægemiddel i kombinationer af øvre luftveje, slimløsende midler. Og det bruges også som laboratoriekemikalier, Fremstilling af stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-68-8
Molekylær formel CaI2
Molekylvægt (g/mol) 293.887
MDL nummer MFCD00010910
InChI nøgle UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
IUPAC navn calcium; diiodid
SMIL [Ca+2].[I-].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1100°C
Kemisk navn eller materiale Calcium iodide
Smeltepunkt 784°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.5% (Metals basis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1677
Opløselighedsinformation Freely soluble in water,methanol,ethanol,acetone; Insoluble in ether
Formel vægt 293.89
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 3.956 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium iodide, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium iodide