Få mere at vide
Calciumiodat, rent
Artikelnummer. 15570534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15570534 500 g 500g
15560534 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15570534 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 318415000
 Begrænset vare
På lager
Oxidationsreagens | CAS: 7789-80-2 | CaI2O6 | 389,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-80-2
Molekylær formel CaI2O6
Molekylvægt (g/mol) 389.89
InChI nøgle UHWJJLGTKIWIJO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium iodate, lautarite, calcium diiodate, unii-l8mn4y57br, l8mn4y57br, iodic acid hio3 , calcium salt 2:1, autarite, iodic acid, calcium salt, calcium iodate ca io3 2, hsdb 986
PubChem CID 24619
IUPAC navn calcium; diiodat
SMIL [O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium iodate
Smeltepunkt 540,0 °C
Mængde 500 g
Lineær formel Ca(IO3)2
Merck Index 15,1678
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2 g/L (15 °C).
Formel vægt 389.89
Procent renhed ≥96% (Iodometri)
Grad Ren
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium iodate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium iodate