Få mere at vide
Calcium iodate monohydrate, 99+%
Artikelnummer. p-4407332
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11339287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040138.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10031-32-0 | Ca(IO3)2·H2O
Calciumiodatmonohydrat bruges som oxidant tilsat lotioner og salver, virker antiseptisk og deodorant. Det bruges til fremstilling af desinfektionsmidler og jodtilskud i dyrefoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-32-0
Molekylær formel Ca(IO3)2·H2O
MDL nummer MFCD00036265
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium iodate monohydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde >99%
Opløselighedsinformation Soluble in nitric acid and slightly soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formel vægt 407.90 (389.88 Anhydrous)
Udseende Off-white powder