Få mere at vide
Calciumbarre, 97% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381178
Skift visning
Mængde:
700 g
Pakningsstørrelse:
700g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381178 700 g 700g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11381178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010128.39
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium
CAS 7440-70-2
Tæthed 1.54
Mængde 700 g
Analyseprocentområde 99% (metalbasis)
Form Inggot
Molekylær formel Ca
MDL nummer MFCD00010897 MFCD00085314
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
InChI nøgle OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ca]
IUPAC navn kalcium
Molekylvægt (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Formel vægt 40.078