Få mere at vide
Calciumhypoklorit (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30336892
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30336892 5 g
1 options
Artikelnummer. 30336892 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1455405G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Hypochlorite (Technical Grade)
CAS 7778-54-3
Molekylær formel Ca(OCl)2
Mængde 5 g
Synonym Hypochlorous Acid Calcium Salt, B-K Powder, Bleaching Powder, Ca(ClO)2, Calcium Hypochlorite, Calcium Oxychloride, Caporit, Chemichlon G, Chloride of Lime, Chlorinated Lime, Chloro Lime Chemical, Eusol BPCHTH (bleaching agent), HTH VAN, Lime Chloride, Losantin, Nisso Hi-Chlon, Nisso Hi-chlon LC, Perfect PA, Solvox KS, Super Zappit, T-Eusol, Zappit, Calcium Di(oxychloride)
InChI formel InChI=1S/Ca.2ClO/c;2*1-2/q+2;2*-1
SMIL [Ca+2].[O-]Cl.[O-]Cl
IUPAC navn calcium; dihypoklorit
Molekylvægt (g/mol) 142.98
Formel vægt 141.8901