Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Hypochlorite |
| Smeltepunkt | 100°C |
| Farve | Beige |
| Mængde | 5 g |
| Lineær formel | Ca(OCl)2 |
| FN nummer | UN1748 |
| Formel vægt | 142.98g/mol |
| Grad | Technical |
| Emballage | Poly Bottle |
| Udseende | Powder |
| Vis mere |