Få mere at vide
Calcium hypochlorite, tech.
Artikelnummer. p-4407331
Mængde:
10 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
10g
250g
Artikelnummer. 11319148
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042548.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Use in Deodorant, Oxidizing Agent, Bleaching Agent | CAS: 7778-54-3 | CaCl2O2 | 142.976 g/mol
Deodorant, oxidationsmiddel, blegemiddel Calciumhypoklorit bruges til sanitet i swimmingpools og andre vandbehandlingsanlæg. Det bruges også til at desinficere drikkevand, udstyr i industrien og overflader og udstyr i køkkener. Desuden bruges det til at blege tekstiler og papir. Det bruges også i badeværelsesrengøringsmidler og vaskemidler. Det bruges som et oxidationsmiddel i organisk kemi. Det er involveret i spaltningen af glycoler, alfa-hydroxycarboxylsyrer og ketosyrer for at give henholdsvis fragmenterede aldehyder eller carboxylsyrer. Det spiller en vigtig rolle i haloformreaktionen for at fremstille chloroform.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-54-3
Molekylær formel CaCl2O2
MDL nummer MFCD00010900
InChI nøgle ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
PubChem CID 24504
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium hypochlorite
Farve White
Fysisk form Granules
Mængde 10 g
SMIL [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
IUPAC navn calcium;dihypochlorite
Molekylvægt (g/mol) 142.976
Formel vægt 142.98
Udseende White granular powder
Tæthed 2.35g/cm3 at 20°C