Få mere at vide
Calciumhypochlorit, tekniker.
Description
Deodorant, oxidationsmiddel, blegemiddel Calciumhypoklorit bruges til sanitet i swimmingpools og andre vandbehandlingsanlæg. Det bruges også til at desinficere drikkevand, udstyr i industrien og overflader og udstyr i køkkener. Desuden bruges det til at blege tekstiler og papir. Det bruges også i badeværelsesrengøringsmidler og vaskemidler. Det bruges som et oxidationsmiddel i organisk kemi. Det er involveret i spaltningen af glycoler, alfa-hydroxycarboxylsyrer og ketosyrer for at give henholdsvis fragmenterede aldehyder eller carboxylsyrer. Det spiller en vigtig rolle i haloformreaktionen for at fremstille chloroform.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Calcium hypochlorite |
| Smeltepunkt | 100 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 250 g |
| Udseende | Hvidt granuleret pulver |
| Tæthed | 2.35 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| SMIL | [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2] |
| IUPAC navn | calcium; dihypochlorit |
| Show More |
Safety and Handling
- Calcium hypochlorite
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium hypochlorite