Få mere at vide
Calciumhypochlorit, teknologisk, granulær, 65% tilgængelig klor
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium hypochlorite |
| Smeltepunkt | 100 °C |
| Navn note | Tech. |
| Farve | Grøn eller hvid |
| pH | ∼11,6 (1 % vandig opl.) |
| Fysisk form | Granulært fast stof eller granuler |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | Ca(OCl)2 |
| Fieser | 11,107 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Calcium hypochlorite
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H290-Kan ætse metaller.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.