Få mere at vide
Calciumhydroxid, TRC
Artikelnummer. 30347844
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30347844 25 g
1 options
Artikelnummer. 30347844 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC14558025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium hydroxide
CAS 1305-62-0
Molekylær formel Ca H2 O2
Mængde 25 g
Synonym Calcium hydroxide, Calcium hydroxide (8CI), A-Rock, BTTE, Biocalc, CH 2N, CLS-B, Cal-Z, Calbit, Calbreed, Calcicure, Calcium Hydroxide Plus Points, Calcium dihydroxide, Caldic 1000, Caldic 2000, Calen, Calvit, Carboxide, Ecolomaster, HA 20, HA 20 (hydroxide), HP-XL, High Purity Calcium Hydroxide CH, Hydralime, Hydrated Lime, JIS-R 9001, Kalic, Kalkhydrate, Karutekku LT, Kentoku K 100, Limbux, Lime S, Lime Type S, Lime Hydrate, Lime Milk, Lime water, LoFloSorb, Microstar T, Milk of Lime, NICC 3000, NICC 5000, Nekablanc 0, Nekapur 2, Omix C, Precal 54, Rhein CF 1, Rhenofit CF, SA 074, SA 149, Slaked Lime, Soprocal, Sorbacal SP, Sorbacal SPS, Super Microstar, Superia, TP 2B, Tamakalk-Spongiacal, TempCanal, Ultradent-UltraCal XS, Vitacal H, Yukijirushi Shosekkai, Yukijirushisakanyo
InChI formel InChI=1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
SMIL O[Ca]O
IUPAC navn dihydroxycalcium
Molekylvægt (g/mol) 74.09
Formel vægt 73.9681