Få mere at vide
Calcium Hydroxide, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Hydroxide |
| Smeltepunkt | 550°C (decomposition) |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | Ca(OH)2 |
| MDL nummer | MFCD00010901 |
| Synonym | Calcium hydroxide, Calcium hydroxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.09 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 2.24 g/cm3 at 20°C |