Få mere at vide
Calciumhydroxid, Reag. Ph. Eur., puriss. p.a., Solstice
Artikelnummer. 15653300
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25kg
500g
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15653300 6 x 1 kg Pakke med 6
15613300 100 g 100g
15643300 500 g 500g
15623300 1 kg 1kg
15633300 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15653300 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 312196X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4480.00 DKK
    3969.47 DKK / Pakke med 6
    Spare 510.53 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-02-2027
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 96 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1305-62-0
Molekylær formel CaH2O2
Molekylvægt (g/mol) 74.09
MDL nummer MFCD00010901
InChI nøgle AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
IUPAC navn calcium; dihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[Ca++]
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Calcium Hydroxide
Navn note Reag. Ph. Eur.
Mængde 6 x 1 kg
Lineær formel Ca(OH)2
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 74.09
Procent renhed ≥96%
Grad puriss. pa
Tæthed 2,24 g/ml ved 25 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium hydroxide
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Skyddsangivelse
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium dihydroxide
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.