Få mere at vide
Calciumhydroxid, Purum pa,≥ 96,0 % (T), Honeywell™
Artikelnummer. 16625763
Skift visning
25 kg
Artikelnummer.
16625763 25 kg
1 options
Artikelnummer. 16625763 Leverandør Fluka Leverandørnr. 2118125KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium hydroxide
Smeltepunkt 580°C
CAS 1305-62-0
Farve Farveløs
CAS Max % ≤ 100%
pH 12 to 13
Mængde 25 kg
Molekylær formel CaH2O2
Lineær formel Ca(OH)2
MDL nummer MFCD00010901
InChI nøgle AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
SMIL [OH-].[OH-].[Ca++]
IUPAC navn calciumdihydroxid
Molekylvægt (g/mol) 74.09
Grad Reagens
Tæthed 2.24 g/cm3 (20°C)