Få mere at vide
Calcium Hydroxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10293320 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastic keg
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10293320 1 kg Plastic powder jar 1kg
10735901 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10293320 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/1640/60
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1305-62-0
Molekylær formel CaH2O2
Molekylvægt (g/mol) 74.09
MDL nummer MFCD00010901
InChI nøgle AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calcium dihydroxide
SMIL [OH-].[OH-].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt 2850°C
Smeltepunkt 580°C
Farve White
pH 12.4
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Formel vægt 74.09g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.