Få mere at vide
Calciumhydroxid, ACS, 95,0% min
Artikelnummer. 11316978
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11316978 250 g 250g
11306978 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014662.30
 Begrænset vare
På lager
Luftfølsom | CAS: 1305-62-0 | CaH2O2 | 74,09 g/mol
Mørtel, puds, cement, gasfremstilling til fjernelse af ammoniak, i smøremidler, blødgørende vand, petrokemikalier, jordforbedringsmidler, belægningsmaterialer Calciumhydroxid anvendes som flokkuleringsmiddel i vand- og spildevandsrensning. Det bruges også i ferskvandsbehandling for at hæve vandets pH og derved kontrollere korrosion af rør. Det er meget udbredt i produktionen af calciumstearat. Det er en aktiv ingrediens i kalk, mørtel og puds. Denne forbindelse anvendes også i olieraffineringsindustrien til fremstilling af additiver til olier og til fremstilling af tørre blandinger til maling og dekoration. Det finder anvendelse som et svampedræbende og antimikrobielt konserveringsmiddel til grøntsager i opbevaring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Mørtel, puds, cement, gasfremstilling til fjernelse af ammoniak, i smøremidler, blødgørende vand, petrokemikalier, jordforbedringsmidler, belægningsmaterialer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1305-62-0
Molekylær formel CaH2O2
Molekylvægt (g/mol) 74.09
MDL nummer MFCD00010901
InChI nøgle AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
SMIL [OH-].[OH-].[Ca++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium hydroxide
Navn note Til ACS-analyse
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luftfølsom
Udseende Hvidt pulver
Analyseprocentområde 95,0% min.
Tæthed 2,24 g/cm3
Lineær formel Ca(OH)2
FN nummer UN3262
Merck Index 14,1673
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand; Opløselig i glycerol, syrer; Uopløseligt i alkohol.
IUPAC navn calcium; dihydroxid
Formel vægt 74.09
Procent renhed ≥95.0%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydroxide