Få mere at vide
Calciumhydroxid, 99,995 %, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11914161 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 11914161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 385610050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1305-62-0 | CaH2O2 | 74,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 2850,0 °C
Kemisk navn eller materiale Calcium hydroxide
Smeltepunkt 580,0 °C
CAS 1305-62-0
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 5 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 54% min. (ca) (kompleksometri)
Tæthed 2.24g/mL
Molekylær formel CaH2O2
Lineær formel Ca(OH)2
MDL nummer MFCD00010901
Merck Index 15,1675
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,65 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i syrer (udvikling af varme) og nh4cl sol, opløselig i glycerol og sukker, uopløselig i alkohol
InChI nøgle AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
SMIL [OH-].[OH-].[Ca++]
IUPAC navn calcium; dihydroxid
Molekylvægt (g/mol) 74.09
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Formel vægt 74.09
Procent renhed 99.995%
Grad Spormetalbasis
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.