Få mere at vide
Calcium hydroxide, 98%, extra pure
Artikelnummer. p-3734701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10637192
Brand: Thermo Scientific Acros 219181000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1305-62-0 | CaH2O2 | 74.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1305-62-0
Molekylær formel CaH2O2
Molekylvægt (g/mol) 74.09
MDL nummer MFCD00010901
InChI nøgle AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
SMIL [OH-].[OH-].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt 2850.0°C
Kemisk navn eller materiale Calcium hydroxide
Smeltepunkt 580.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Amorft pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (Complexometry)
Lineær formel Ca(OH)2
Merck Index 15, 1675
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids (evolution of heat) and nh4cl sol, soluble in glycerol and sugar, insoluble in alcohol
IUPAC navn calcium; dihydroxid
Formel vægt 74.09
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Identifikation Passes Tests
Emballage Plastflaske
Tæthed 2.24g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.