Få mere at vide
Calciumhydroxid, 98%, ekstra rent
Artikelnummer. 10647192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10647192 500 g Plastflaske 500g
10637192 100 g Plastflaske 100g
10398540 1 kg Plastflaske 1kg
10697352 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10761604 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10647192 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219185000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.00 DKK
    371.65 DKK / 500g
    Spare 66.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1305-62-0 | CaH2O2 | 74,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1305-62-0
Molekylær formel CaH2O2
Molekylvægt (g/mol) 74.09
MDL nummer MFCD00010901
InChI nøgle AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
SMIL [OH-].[OH-].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt 2850,0 °C
Kemisk navn eller materiale Calcium hydroxide
Smeltepunkt 580,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Amorft pulver
Mængde 500 g
Identifikation Består prøver
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 97,5% min. (Kompleksometri)
Tæthed 2.24g/mL
Lineær formel Ca(OH)2
Merck Index 15, 1675
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,65 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i syrer (udvikling af varme) og nh4cl sol, opløselig i glycerol og sukker, uopløselig i alkohol
IUPAC navn calciumdihydroxid
Formel vægt 74.09
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.