Tekniske data
| Kogepunkt | 2850,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Calcium hydroxide |
| Smeltepunkt | 580,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Amorft pulver |
| Mængde | 100 g |
| Identifikation | Består prøver |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (Kompleksometri) |
| Tæthed | 2.24g/mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Calcium hydroxide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.