Få mere at vide
Calciumhydroxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460503
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460503 250 g 250g
11450503 1000 g 1000g
11470503 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460503 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12650.30
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 1305-62-0 | CaH2O2 | 74.09 g/mol
Calciumhydroxid bruges som flokkuleringsmiddel i vand- og spildevandsrensning. Det bruges også i ferskvandsbehandling for at hæve vandets pH og derved kontrollere korrosion af rør. Det er meget udbredt i produktionen af calciumstearat. Det er en aktiv ingrediens i kalk, mørtel og puds. Denne forbindelse anvendes også i olieraffineringsindustrien til fremstilling af additiver til olier og til fremstilling af tørre blandinger til maling og dekoration. Det finder anvendelse som et svampedræbende og antimikrobielt konserveringsmiddel til grøntsager i opbevaring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Calciumhydroxid anvendes som flokkuleringsmiddel i vand- og spildevandsbehandling. Det bruges også i ferskvandsbehandling for at hæve vandets pH og derved kontrollere korrosion af rør. Det er meget udbredt i produktionen af calciumstearat. Det er en aktiv ingrediens i kalk, mørtel og puds. Denne forbindelse anvendes også i olieraffineringsindustrien til fremstilling af additiver til olier og til fremstilling af tørre blandinger til maling og dekoration. Det finder anvendelse som et svampedræbende og antimikrobielt konserveringsmiddel til grøntsager i opbevaring.
Opløselighed
Opløselig i glycerol og syrer. Lidt opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med stærke syrer.Inkompatibel med maleinsyreanhydrid, phosphor, nitroethan, nitromethan, nitorparaffiner, nitropropan og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1305-62-0
Molekylær formel CaH2O2
Molekylvægt (g/mol) 74.09
MDL nummer MFCD00010901
InChI nøgle AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
IUPAC navn calcium; dihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[Ca++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium hydroxide
Mængde 250 g
Lineær formel Ca(OH)2
FN nummer UN3262
Merck Index 14,1673
Opløselighedsinformation Soluble in glycerol and acids. Slightly soluble in water.Insoluble in alcohol.
Formel vægt 74.09
Procent renhed 95%
Lugt Odorless
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 2.24
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium hydroxide