Få mere at vide
Calciumhydroxid, 95%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Calciumhydroxid anvendes som flokkuleringsmiddel i vand- og spildevandsbehandling. Det bruges også i ferskvandsbehandling for at hæve vandets pH og derved kontrollere korrosion af rør. Det er meget udbredt i produktionen af calciumstearat. Det er en aktiv ingrediens i kalk, mørtel og puds. Denne forbindelse anvendes også i olieraffineringsindustrien til fremstilling af additiver til olier og til fremstilling af tørre blandinger til maling og dekoration. Det finder anvendelse som et svampedræbende og antimikrobielt konserveringsmiddel til grøntsager i opbevaring.
Opløselighed
Opløselig i glycerol og syrer. Lidt opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med stærke syrer.Inkompatibel med maleinsyreanhydrid, phosphor, nitroethan, nitromethan, nitorparaffiner, nitropropan og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium hydroxide |
| Mængde | 1000 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Tæthed | 2.24 |
| Lineær formel | Ca(OH)2 |
| FN nummer | UN3262 |
| Merck Index | 14,1673 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i glycerol og syrer. Let opløselig i vand. Uopløseligt i alkohol. |
| Formel vægt | 74.09 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Calcium hydroxide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydroxide