Få mere at vide
Calciumhydroxid, 90 %, syntesekvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11354204
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354204 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11354204 Leverandør Scharlab Leverandørnr. CA02151000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00 DKK
    256.87 DKK / 1kg
    Spare 80.13 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Anvendes i byggematerialer, i smøremiddelsammensætninger, i maling og som laboratoriereagens.
  • Molekylformel: Ca(OH) 2
  • Molær masse: 74,09 g/mol
  • CAS: 1305-62-0
  • EIN ECS nr.: 215-137-3
Tekniske data
CAS 1305-62-0
Mængde 1 kg
Molekylær formel CaH2O2
MDL nummer MFCD00010901
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
InChI nøgle AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
SMIL [OH-].[OH-].[Ca++]
IUPAC navn calciumdihydroxid
Molekylvægt (g/mol) 74.09
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Formel vægt 74,09g/mol
Procent renhed ∼90% (acidimetrisk)
Grad Syntese
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydroxide, 90%, til syntese
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.