Få mere at vide
Calciumhydrogenphosphatdihydrat, 98% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319397
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319397 1 kg 1kg
11329397 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040233.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-77-7 | CaH5O6P | 172.086 g/mol
Calciumhydrogenphosphatdihydrat bruges til fremstilling af farmaceutiske tabletter og som en kilde til calcium og fosfor i kosttilskud.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-77-7
Molekylær formel CaH5O6P
Molekylvægt (g/mol) 172.086
MDL nummer MFCD00149621
InChI nøgle XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen
PubChem CID 104805
ChEBI CHEBI:4496
IUPAC navn calcium;hydrogenphosphat;dihydrat
SMIL O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium hydrogen phosphate dihydrate
Smeltepunkt 109°C (in -H2O)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Lineær formel CaHPO4·2H2O
Merck Index 14,1692
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; Soluble in dilute hydrochloric, nitric, and acetic acid; Insoluble in alcohol
Formel vægt 172.09 (136.06 Anhydrous)
Procent renhed ≤98%
Lugt Odorless
Tæthed 2.306 g/mL