Få mere at vide
Calcium hydrogen phosphate, anhydrous, 98% min
Artikelnummer. p-7051003
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11399387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040232.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7757-93-9 | CaHO4P | 136.06 g/mol
Det bruges som fodertilsætningsstof til husdyr og fjerkræ. Det kan fremme foderfordøjelsen, tage på dyrets vægt, øge æglægningshastigheden eller producere mælkemængde, helbrede sygdomme som rakitis, osteomalaci og anæmi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-93-9
Molekylær formel CaHO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.06
MDL nummer MFCD00010909
InChI nøgle FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
IUPAC navn calcium;hydrogenphosphat
SMIL [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium hydrogen phosphate
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Lineær formel CaHPO4
Merck Index 14,1692
Opløselighedsinformation Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,acetic acid,ammonium citrate solution. Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formel vægt 136.06
Procent renhed ≤98%