Få mere at vide
Calcium hydrogen phosphate, anhydrous, 98% min
Beskrivelse
Det bruges som fodertilsætningsstof til husdyr og fjerkræ. Det kan fremme foderfordøjelsen, tage på dyrets vægt, øge æglægningshastigheden eller producere mælkemængde, helbrede sygdomme som rakitis, osteomalaci og anæmi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium hydrogen phosphate |
| Navn note | Anhydrous |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | CaHPO4 |
| Merck Index | 14,1692 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,acetic acid,ammonium citrate solution. Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol. |
| Formel vægt | 136.06 |
| Procent renhed | ≤98% |
| Vis mere |