Få mere at vide
Calcium Hydride, Technical, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11408952 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408952 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11408952 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/1620/48
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Smeltepunkt 675°C
CAS 7789-78-8
Farve Gray
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel CaH2
MDL nummer 10897
InChI nøgle FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [CaH2]
IUPAC navn calcium dihydride
Molekylvægt (g/mol) 42.09
Formel vægt 42.09g/mol
Emballage Plastic powder jar