Få mere at vide
Calcium hydride, ca. 93%, extra pure, approx. 1-20 mm grain size
Artikelnummer. 10752431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10752431 100 g Plastflaske 100g
10246350 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196791000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-78-8 | CaH2 | 42.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent, reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-78-8
Molekylær formel CaH2
Molekylvægt (g/mol) 42.09
MDL nummer MFCD00010897
InChI nøgle FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn calcium dihydride
SMIL [CaH2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium hydride
Smeltepunkt 675.0°C
Navn note ca. 93%
Farve Grå
Fysisk form Granulært pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 92% min. (Total Ca)
Lineær formel CaH2
FN nummer 1404
Fieser 01,105
Merck Index 15, 1674
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts
Formel vægt 42.09
Procent renhed ∼93%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.9
Tæthed 1.9000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.