Få mere at vide
Calcium hydride, ca. 93%, extra pure, 0-2 mm grain size
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium hydride |
| Smeltepunkt | 675.0°C |
| Navn note | extra pure, 0-2 mm grain size |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 92% min. (Total Ca) |
| Lineær formel | CaH2 |
| Fieser | 01,105 |
| Merck Index | 15,1674 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts |
| Formel vægt | 42.09 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Calcium hydride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydride