Få mere at vide
Calcium hydride, ca. 93%, extra pure, 0-2 mm grain size
Artikelnummer. 10491431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
10491431 100 g 100g
10542221 500 g 500g
11944381 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10491431 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 199901000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-78-8 | CaH2 | 42.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-78-8
Molekylær formel CaH2
Molekylvægt (g/mol) 42.09
MDL nummer MFCD00010897
InChI nøgle FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn calcium dihydride
SMIL [CaH2]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Calcium hydride
Smeltepunkt 675.0°C
Navn note extra pure, 0-2 mm grain size
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 92% min. (Total Ca)
Lineær formel CaH2
Fieser 01,105
Merck Index 15,1674
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts
Formel vægt 42.09
Procent renhed ∼93%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.9
Tæthed 1.9000g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium hydride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Hazard Statement
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
Precautionary Statement
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.