Få mere at vide
Calciumhydrid, 98% (metalbasis ekskl. Mg), Mg< 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328788
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328788 50 g 50g
11318788 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11328788 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 041645.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Opløsningsmiddel i Sol-Gel precursor applikationer. Calciumhydrid bruges som et effektivt tørremiddel til aprotiske basestabile opløsningsmidler som ethere og tertiære aminer. Det er et nyttigt dehydreringsmiddel i en syntese af aldehyd-enaminer i højt udbytte og renhed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-78-8
Molekylær formel CaH2
Molekylvægt (g/mol) 42.09
MDL nummer MFCD00010897
InChI nøgle FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn calcium dihydride
SMIL [CaH2]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Calcium hydride
Smeltepunkt 600°C (decomposition)
Navn note Mg <1%
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Formel vægt 42.1
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Light gray
Tæthed 1.9 g/cm3 at 20°C
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium hydride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Hazard Statement
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Precautionary Statement
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydride