Få mere at vide
Calciumhydrid, 92% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407328
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11348718
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041590.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Calciumhydrid bruges som et effektivt tørremiddel til aprotiske basestabile opløsningsmidler som ethere og tertiære aminer. Det er et nyttigt dehydreringsmiddel i en syntese af aldehyd-enaminer i højt udbytte og renhed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-78-8
Molekylær formel CaH2
MDL nummer MFCD00010897
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium hydride
Smeltepunkt 600°C (decomposition)
Farve Grå
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 92% min.
Opløselighedsinformation Decomposes in water,alcohol and acids to H2Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Formel vægt 42.1
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Light gray solid
Tæthed 1.9