Få mere at vide
Calciumhydrid, 92% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358718
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358718 500 g 500g
11348718 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041590.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Calciumhydrid bruges som et effektivt tørremiddel til aprotiske basestabile opløsningsmidler som ethere og tertiære aminer. Det er et nyttigt dehydreringsmiddel i en syntese af aldehyd-enaminer i højt udbytte og renhed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-78-8
Molekylær formel CaH2
Molekylvægt (g/mol) 42.09
MDL nummer MFCD00010897
InChI nøgle FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn calcium dihydride
SMIL [CaH2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium hydride
Smeltepunkt 600°C (decomposition)
Farve Grå
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 92% min.
Opløselighedsinformation Decomposes in water,alcohol and acids to H2Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Formel vægt 42.1
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Light gray solid
Tæthed 1.9 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydride