Få mere at vide
Calciumgranulat, redestilleret, -6 mesh, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium |
| Farve | Sølv-Hvid |
| Navn note | Redistilleret |
| Udseende | Sølvhvide granuler |
| Mængde | 1 kg |
| Maskestørrelse | -6 Mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,5 % (metalbasis) |
| Form | Granulær |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Calcium granules
- Fare
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium