Få mere at vide
Calciumgranulat, -9 mesh, 98,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338798
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338798 1 kg 1kg
11318798 50 g 50g
11328798 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11338798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041653.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-70-2
Molekylær formel Ca
Molekylvægt (g/mol) 40.08
MDL nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI nøgle OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC navn kalcium
SMIL [Ca]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium
Farve Sølv-Hvid
Udseende Sølvhvide granuler
Mængde 1 kg
Maskestørrelse -9 Mesh
Lugt Lugtfri
Damptryk 0 hPa
Analyseprocentområde 98,8 % (metalbasis)
Form Granulær