missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Calcium Glycerophosphate Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Glycerophosphate Hydrate |
| CAS | 27214-00-2 |
| Molekylær formel | C3H7CaO6P |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Calcium glycerophosphate, 1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate), calcium salt (1:1), Calcium glycerophosphate (6CI,7CI), Glycerol, mono(dihydrogen phosphate), calcium salt (1:1) (8CI), Calcium glycerol phosphate, Nerozin, Neurosin, Prelief |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9O6P.Ca/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);/q;+2/p-2 |
| SMIL | [Ca+2].[Ca+2].OCC(O)COP(=O)([O-])[O-].OCC(CO)OP(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC navn | calcium;2,3-dihydroxypropyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.14 |
| Formel vægt | 419.9212 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?