Få mere at vide
Calcium glycerophosphate hydrate, 97%
Artikelnummer. p-7023160
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Artikelnummer. 11437737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16269.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 28917-82-0 | C3H7CaO6P | 210.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28917-82-0
Molekylær formel C3H7CaO6P
Molekylvægt (g/mol) 210.14
MDL nummer MFCD00042643
InChI nøgle IWIRHXNCFWGFJE-UHFFFAOYNA-L
Synonym calcium glycerophosphate hydrate, calcii glycerophosphas, c3h7o6p.ca.h2o, glycerophosphoric acid calcium salt hydrate, calcium 2,3-dihydroxypropyl phosphate hydrate, calcium dl-glycerol 3-phosphate hydrate
PubChem CID 71311563
IUPAC navn calcium-3-(phosphonatooxy)propan-1,2-diol
SMIL [Ca++].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium glycerophosphate hydrate
Mængde 250 g
Merck Index 14,1670
Formel vægt 210.15 (Anhydrous)
Procent renhed 97%