Få mere at vide
Calcium glycerophosphate hydrate, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium glycerophosphate hydrate |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 14,1670 |
| Formel vægt | 210.15 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 97% |