Få mere at vide
Calciumformiat, 98%
Artikelnummer. 11413168
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413168 500 g 500g
11403168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18916.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 544-17-2 | C2H2CaO4 | 130,112 g/mol
En industriel kemisk forbindelse og hurtigere hærdning, tidlig styrkeforøgelse accelererende blanding til beton eller mørtler. Det bruges i byggeindustrien, til fremstilling af foderblandinger, til ensilage og i garveriet. Bruges også til garvning af læder, fremstilling af myresyre, betonhærdningsaccelerator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En industriel kemisk forbindelse og hurtigere hærdning, tidlig styrkeforøgelse accelererende blanding til beton eller mørtler. Det bruges i byggeindustrien, til fremstilling af foderblandinger, til ensilage og i garveriet. Bruges også til garvning af læder, fremstilling af myresyre, betonhærdningsaccelerator.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-17-2
Molekylær formel C2H2CaO4
Molekylvægt (g/mol) 130.112
MDL nummer MFCD00036108
InChI nøgle CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium formate, calcium diformate, formic acid, calcium salt, calcoform, unii-np3jd65npy, mravencan vapenaty czech, calcium formate ca hco2 2, formic acid calcium salt, np3jd65npy, formic acid, calcium salt 2:1
PubChem CID 10997
ChEBI CHEBI:81851
IUPAC navn calcium; diformiat
SMIL C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium formate
Smeltepunkt >300 °C
Tæthed 2.02
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 130.12
Procent renhed 98%