Få mere at vide
Calciumformiat, 98%, ren
Artikelnummer. 10679104 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10679104 250 g Glasflaske 250g
10490831 1 kg Glasflaske 1kg
11934891 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10679104 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 403832500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 544-17-2 | C2H2CaO4 | 130,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-17-2
Molekylær formel C2H2CaO4
Molekylvægt (g/mol) 130.11
MDL nummer MFCD00036108
InChI nøgle CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium formate, calcium diformate, formic acid, calcium salt, calcoform, unii-np3jd65npy, mravencan vapenaty czech, calcium formate ca hco2 2, formic acid calcium salt, np3jd65npy, formic acid, calcium salt 2:1
PubChem CID 10997
ChEBI CHEBI:81851
IUPAC navn calcium; diformiat
SMIL C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium formate
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HCOO)2Ca
Mængde 250 g
Merck Index 15,167
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
Formel vægt 130.11
Procent renhed 98%
Grad Ren
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium formate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium formate