Få mere at vide
Calciumfolinat, LoGiCal
Artikelnummer. 30458552
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458552 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458552 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0324.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Folinate
CAS 1492-18-8
Analyt- eller komponentnavne Calcium Folinate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H21 N7 O7 . Ca
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Calcium folinate, Calcium (2S)-2-[[4-[[[(6RS)-2-amino-5-formyl-4-oxo1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioate, Calcium 5-formyltetrahydrofolate, Calcium L-folinate, Calcium folinate, Calcium leucovorin, Folidan, Folinic acid calcium salt, Lederfoline, Leucovorin calcium, Leucovorin calcium salt, NSC 3590, Rescuvolin, Wellcovorin, Folic Acid Related Compound A as Calcium Salt
InChI formel InChI=1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
Løsningstype Fedt
SMIL [Ca+2].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])N2C=O)N1
IUPAC navn calcium; (2S)-2-[[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 511.5
Mængde 10 mg
Formel vægt 511,1128 g/mol