Få mere at vide
Calciumfolinat, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Folinate |
| CAS | 1492-18-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Calcium Folinate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C20 H21 N7 O7 . Ca |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Calcium folinate, Calcium (2S)-2-[[4-[[[(6RS)-2-amino-5-formyl-4-oxo1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioate, Calcium 5-formyltetrahydrofolate, Calcium L-folinate, Calcium folinate, Calcium leucovorin, Folidan, Folinic acid calcium salt, Lederfoline, Leucovorin calcium, Leucovorin calcium salt, NSC 3590, Rescuvolin, Wellcovorin, Folic Acid Related Compound A as Calcium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | [Ca+2].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])N2C=O)N1 |
| Vis mere |