Få mere at vide
Abcam Calciumflux Assay Kit (Fluo-8, ingen vask)
Artikelnummer. 32114167 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10-sæt
Artikelnummer. Mængde
32114167 10-sæt
1 options
Artikelnummer. 32114167 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab11212910Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Mål calcium på 1 time i celleprøver med calciumflux assay kit AB112129. Citeret i 64 publikationer. Brug med mikropladelæser.
Mål calcium på 1 time i celleprøver med calciumflux assay kit AB112129. Citeret i 64 publikationer. Brug med mikropladelæser.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 10-sæt