Få mere at vide
Calcium fluoride, Vacuum Deposition Grade, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-7050279
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11397818
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036377.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Calciumfluorid bruges til at fremstille en lang række materialer, fremstille optiske komponenter såsom vinduer og linser, der bruges i termiske billeddannelsessystemer, spektroskopi og excimerlasere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-75-5
Molekylær formel CaF2
Molekylvægt (g/mol) 78.08
MDL nummer MFCD00010907
InChI nøgle WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMIL [F-].[F-].[Ca++]
Specifications
Kogepunkt ∼2500°C
Kemisk navn eller materiale Calcium fluoride
Smeltepunkt 1403°C
Fysisk form Melted Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1667
Opløselighedsinformation Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone.
IUPAC navn calcium; difluorid
Formel vægt 78.08
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.434
Tæthed 3.18 g/mL