Få mere at vide
Calciumfluorid, TRC
Artikelnummer. 30346268
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30346268 10 g
1 options
Artikelnummer. 30346268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC14504310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Fluoride
CAS 7789-75-5
Molekylær formel CaF2
Mængde 10 g
Synonym Calcium fluoride (CaF2), Calcium fluoride (8CI), Calcarea fluorica, Calcium difluoride, Calcium difluoride (CaF2), Fluorite Powder Calcium Fluoride, HO 100, HO 100W, Irtran 3
InChI formel InChI=1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
SMIL F[Ca]F
IUPAC navn difluorocalcium
Molekylvægt (g/mol) 78.08
Formel vægt 77.9594