Få mere at vide
Calciumfluorid, reagenskvalitet, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781837
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11387608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033297.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Calciumfluorid bruges til at fremstille optiske komponenter såsom vinduer og linser, der anvendes i termiske billeddannelsessystemer, spektroskopi og excimer-lasere, elektronik, lasere, højtemperatur tørfilmsmøremidler, smergelhjul, visse cementer, fosfor, malingspigment, katalysator i træbeskyttelsesmidler og optisk udstyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-75-5
Molekylær formel CaF2
Molekylvægt (g/mol) 78.08
MDL nummer MFCD00010907
InChI nøgle WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMIL [F-].[F-].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt ca 2500°C
Kemisk navn eller materiale Calcium fluoride
Smeltepunkt 1403°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 97%
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in ammonium salts. Soluble in conc. mineral acids with evolution of HF
IUPAC navn calcium; difluorid
Formel vægt 78.08
Grad Reagens
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.434
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.18 g/cm3 at 20°C