Få mere at vide
Calcium fluoride, 97%
Artikelnummer. p-7080595
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11429472
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10176.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Calciumfluorid bruges til at fremstille optiske komponenter såsom vinduer og linser, der anvendes i termiske billeddannelsessystemer, spektroskopi og excimerlasere. I kombination med KF er det et nyttigt fluoreringsmiddel til omdannelse af andre alkylhalogenider til fluorider. Det kan bruges til fremstilling af mikrofluidisk kapillærelektroforese (CE) enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Calciumfluorid bruges til at fremstille optiske komponenter såsom vinduer og linser, der bruges i termiske billeddannelsessystemer, spektroskopi og excimerlasere. I kombination med KF er det et nyttigt fluoreringsmiddel til omdannelse af andre alkylhalogenider til fluorider. Det kan bruges til fremstilling af mikrofluidisk kapillærelektroforese (CE) enheder.
Opløselighed
Opløselig i ammoniumsalte. Opløseligt i vand (lidt).
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Adskilt fra mineralsyrer. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med fugt og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-75-5
Molekylær formel CaF2
Molekylvægt (g/mol) 78.08
MDL nummer MFCD00010907
InChI nøgle WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
IUPAC navn calcium; difluorid
SMIL [F-].[F-].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt ∼2500°C
Kemisk navn eller materiale Calcium fluoride
Smeltepunkt 1403°C
Navn note Precipitated
Mængde 250 g
Merck Index 14,1667
Opløselighedsinformation Soluble in ammonium salts. Soluble in water (slightly).
Formel vægt 78.08
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.434
Tæthed 3.18