Få mere at vide
Calciumfluorid, 97%
Product Code. 11439472
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11439472 5000 g 5000g
11429472 250 g 250g
11419472 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11439472 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10176.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Add to basket
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78,08 g/mol
Calciumfluorid bruges til at fremstille optiske komponenter såsom vinduer og linser, der anvendes i termiske billeddannelsessystemer, spektroskopi og excimerlasere. I kombination med KF er det et nyttigt fluoreringsmiddel til omdannelse af andre alkylhalogenider til fluorider. Det kan bruges til fremstilling af mikrofluidisk kapillærelektroforese (CE) enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Calciumfluorid bruges til at fremstille optiske komponenter såsom vinduer og linser, der bruges i termiske billeddannelsessystemer, spektroskopi og excimerlasere. I kombination med KF er det et nyttigt fluoreringsmiddel til omdannelse af andre alkylhalogenider til fluorider. Det kan bruges til fremstilling af mikrofluidisk kapillærelektroforese (CE) enheder.
Opløselighed
Opløselig i ammoniumsalte. Opløseligt i vand (lidt).
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Adskilt fra mineralsyrer. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med fugt og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-75-5
Molekylær formel CaF2
Molekylvægt (g/mol) 78.08
MDL nummer MFCD00010907
InChI nøgle WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
IUPAC navn calcium; difluorid
SMIL [F-].[F-].[Ca++]
Specifications
Kogepunkt ∼2500 °C
Kemisk navn eller materiale Calcium fluoride
Smeltepunkt 1403 °C
Navn note Udfældet
Mængde 5000 g
Merck Index 14,1667
Opløselighedsinformation Opløseligt i ammoniumsalte. Opløselig i vand (lidt).
Formel vægt 78.08
Procent renhed 97%
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.434
Tæthed 3.18