Få mere at vide
Calcium Fluoride, Natural, Honeywell™
Artikelnummer. 15680550 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15680550 5 kg 5kg
1 options
Artikelnummer. 15680550 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 019055KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Natural,≥95%, powder
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Fluoride
CAS 7789-75-5
Fysisk form Powder
Mængde 5 kg
Molekylær formel CaF2
MDL nummer MFCD00010907
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
InChI nøgle WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
SMIL [F-].[F-].[Ca++]
IUPAC navn calcium difluoride
Molekylvægt (g/mol) 78.08
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
Formel vægt 78.07g/mol
Procent renhed ≥95%
Tæthed 3.18g/mL at 25°C